Documentos Principais
47691
Sigma-Aldrich
Fmoc-α-Me-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-α-aminoisobutyric acid, Fmoc-α-methylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
325.36
Beilstein:
5604328
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
182-188 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)
chave InChI
HOZZVEPRYYCBTO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aleksandra Balliu et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 18(14), 1396-1407 (2017-04-23)
A 42-residue polypeptide conjugated to a small-molecule organic ligand capable of targeting the phosphorylated side chain of Ser15 was shown to bind glycogen phosphorylase a (GPa) with a K