Documentos
13609
Sigma-Aldrich
Wang resin
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Sinônimo(s):
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
1.1 mmol/g loading
matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
alcohol
Descrição geral
Wang resin also known as p-Alkoxybenzyl alcohol resin, is commonly used as a solid support in the synthesis of peptides.
Aplicação
Wang resin is used as a solid support to obtain cyclotides via solid phase peptide synthesizing method.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3