Documentos Principais
17095
Sigma-Aldrich
Wang resin
extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
Sinônimo(s):
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
1.0 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
75-100 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
alcohol
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)