Documentos Principais
67338
Sigma-Aldrich
DL-2-Aminobutyric acid
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
103.12
Beilstein:
635889
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥99% (TLC)
98.5-101.5% (NT)
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
291 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)