Documentos Principais
775827
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
β-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
186-191 °C
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N(CCC(=O)O)(C)C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
chave InChI
JTNKXYWGZCNBCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)