331562
Cyclohexanepentanoic acid
98%
Sinônimo(s):
5-Cyclohexylvaleric acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H11(CH2)4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4656 (lit.)
p.e.
126-127 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
16-17 °C (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c12-11(13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2,(H,12,13)
chave InChI
YMUHUYBRWUUAJF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Cyclohexanepentanoic acid (5-Cyclohexylvaleric acid) was used as a growth medium for Pseudomonas oleovorans for production of polymers containing cyclohexyl units.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Polyesters produced by Pseudomonas oleovorans containing cyclohexyl groups.
Andujar M, et al.
Macromolecules, 30(6), 1611-1615 (1997)
Juan Manuel Gutierrez-Villagomez et al.
Talanta, 162, 440-452 (2016-11-14)
In this study, we report for the first time the efficiency of pentafluorobenzyl bromide (PFBBr) for naphthenic acid (NA) mixtures derivatization, and the comparison in the optimal conditions to the most common NAs derivatization reagents, BF
Dieter Schemeth et al.
Analytica chimica acta, 1038, 182-190 (2018-10-04)
In this study, we focus on isolation and fractionation strategies by solid phase extraction (SPE) for a broad range of environmentally related organic acids. These emerging potential contaminants are primary degradation products of spilled petrogenic compounds but little attention has