W515302
2-Ethylhexanoic acid
≥99%
Sinônimo(s):
2-Ethylcaproic acid
About This Item
fonte biológica
synthetic
densidade de vapor
4.98 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
699 °F
Lim. expl.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pb
228 °C (lit.)
densidade
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cucumber
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - closed cup