Documentos Principais
110434
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexylethanol
97%
Sinônimo(s):
α-Methylcyclohexanemethanol, (1-Hydroxyethyl)cyclohexane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(C6H11)OH
Número CAS:
Peso molecular:
128.21
Beilstein:
2322053
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
189 °C (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-9H,2-6H2,1H3
chave InChI
JMSUNAQVHOHLMX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Cyclohexylethanol undergoes photocatalytic oxidation (PCO) using nanoparticles titanium dioxide (TiO2-P25) as a semiconductor photocatalyst in acetonitrile, under aerated conditions. It forms cyclohexylethanols by undergoing catalytic ring hydrogenation over several noble metal catalysts supported on charcoal, or on γ-alumina in supercritical carbon dioxide.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sato T, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 37(1), 87-93 (2006)
Nanoparticles TiO2-photocatalyzed oxidation of selected cyclohexyl alcohols.
Mohamed OS, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 200(2-3), 209-215 (2008)