A0638
Di-hidrazida de ácido adípico
≥98% (titration)
Sinônimo(s):
Hexanedihydrazide
About This Item
Fórmula linear:
NH2NHCO(CH2)4CONHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
174.20
Beilstein:
973863
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352127
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
180-182 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)CCCCC(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)
chave InChI
IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A di-hidrazida de ácido adípico é um reagente de reticulação homobifuncional específico para aldeídos. Isso resulta em ligações de hidrazona relativamente estáveis. A di-hidrazida do ácido adípico é tipicamente usada na ligação de glicoproteínas, como anticorpos, de forma sítio-específica após a oxidação com periodato. A oxidação e o acoplamento podem ser realizados em pH 5,0 devido ao baixo pKa da hidrazida, que evita a competição por aminas primárias.
Aplicação
A di-hidrazida do ácido adípico foi usada:
- na preparação de pré-mistura reativa para sintetizar o biomaterial poroso
- para a ligação cruzada do revestimento de sulfato de condroitina metacrilato (MA-CS) usando química baseada em carbodiimida para a produção e caracterização de nanopartículas magnéticas de sulfato de condroitina metacrilado (MA-CS MNPs)
- para a marcação covalente de ramnolipídios, pioquelina e vancomicina com o corante éster Abberior STARNHS
Ações bioquímicas/fisiológicas
A di-hidrazida de ácido adípico (ADH) é um composto de baixo peso molecular que contém um grupo hidrazida em cada extremidade. Isso leva ao fornecimento de locais de adsorção adicionais para metais pesados que mantêm ou elevam as capacidades de adsorção dos adsorventes reticulados. O ADH é usado como reticulador em vários campos, como na fabricação de filmes mecânicos de látex e hidrogel de ácido hialurônico oxidado injetável.
Outras notas
Observe que a ligação de hidrazona pode ser estabilizada por redução seletiva usando, por exemplo, cianoboroidreto de sódio.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
U Heimgartner et al.
The Biochemical journal, 267(3), 585-591 (1990-05-01)
After periodate oxidation and incubation with a dihydrazide, cross-linking of the two heavy chains of immunoglobulins G from several species proceeds specifically through their oligosaccharides. We have used malonic acid dihydrazide, adipic acid dihydrazide and dithiodipropionic acid dihydrazide. The last
Bartosz Gerard Gdaniec et al.
iScience, 25(1), 103669-103669 (2022-01-15)
Efficient delivery of toxic compounds to bacterial competitors is essential during interspecies microbial warfare. Rhamnolipids (RLPs) are glycolipids produced by Pseudomonas and Burkholderia species involved in solubilization and uptake of environmental aliphatic hydrocarbons and perform as biosurfactants for swarming motility.
Seema Nara et al.
Analytica chimica acta, 682(1-2), 66-71 (2010-11-09)
A rapid and semi-quantitative immunochromatographic strip (ICS) test for cortisol analysis in serum was developed. The test strip was based on a competitive assay format. Colloidal gold nanoparticles were synthesized and coupled with cortisol-3-carboxymethyloxime-adipic acid dihydrazide-bovine serum albumin (F-3-CMO-ADH-BSA) antigen
Tulsidas G Shrivastav et al.
Journal of immunoassay & immunochemistry, 33(1), 1-17 (2011-12-21)
The introduction of spacers in coating steroid antigen or enzyme conjugates or immunogen is known to exert an influence on the sensitivity of steroid enzyme immunoassays. We have introduced different homobifunctional spacers having varying atomic length (3 to 10) between
Lin-Song Li et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(2) (2021-02-03)
Functionalized gold nanoparticles (AuNPs) have been successfully used in many fields as a result of having low cytotoxicity, good biocompatibility, excellent optical properties, and their ability to target cancer cells. Here, we synthesized AuNP carriers that were modified by hyaluronic