921009
Silver(I) carbonate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Silver carbonate
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
pf
210 °C (dec.) (lit.)
densidade
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)