Documentos Principais
920991
Sigma-Aldrich
Silver(I) carbonate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Silver carbonate
About This Item
Fórmula linear:
Ag2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
275.75
Beilstein:
6936654
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Ensaio:
≥99.9% trace metals basis
Formulário:
powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
pf
210 °C (dec.) (lit.)
densidade
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Silver carbonate can be used as a catalyst to synthesize α-trifluoromethylacrylic acids and 2-(pyridin-3-yl)pyrimidines (PPMDs), key building blocks for synthesizing bioactive molecules. Additionally, Ag2CO3 can also be used to functionalize metallofullerenes with potential photovoltaic and biomedical applications.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Silver-catalyzed cascade reactions of 3-cyanochromone with 1, 1-enediamines: synthesis of highly functionalized 2-(pyridin-3-yl)-chromeno [2, 3-d] pyrimidines.
Xiao Q, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 7(15), 2035-2039 (2020)