P9158
Pyridoxamine dihydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
peso molecular
Mw 241.11 g/mol
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
pf
224-226 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
chave InChI
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page segues to comprehensive insights on how Vitamin B6, Pyridoxal and Pyridoxine affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of pyridoxal, pyridoxine.