Documentos Principais
545068
Millipore
Pyridoxamine, Dihydrochloride
Sinônimo(s):
Pyridoxamine, Dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2O2 · 2HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
241.11 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+H3]Cc1c(c([n+H]cc1CO)C)O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
chave InChI
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2