82890
Pyridoxamine-5′-phosphate
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridylmethyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
faint beige to light beige
white to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncc(COP(O)(O)=O)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H13N2O5P/c1-5-8(11)7(2-9)6(3-10-5)4-15-16(12,13)14/h3,11H,2,4,9H2,1H3,(H2,12,13,14)
chave InChI
ZMJGSOSNSPKHNH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the enzymatic synthesis of cytidine diphosphate-4-keto-3, 6-dideoxyglucose
- as a substrate for pyridoxamine-5′-phosphate phosphatase activity assay
- as a substrate to characterize pyridoxine-5′-phosphate oxidase
- for the absorbance and fluorescence studies of properties of NaBH4-reduced glycogen phosphorylase b to probe the microenvironment of PMP residue
- as a substrate for characterization of pyridoxamine-phosphate transaminase(s) from various species and tissues
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?