Documentos Principais
311189
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Sinônimo(s):
Copper Trifluoroacetate Hydrate, Copper-2,2,2-trifluoroacetic acid hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Cu(CO2CF3)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
289.58 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder or chunks
composição
Cu, 21.1-22.8% EDTA titration (dried basis)
adequação da reação
core: copper
cadeia de caracteres SMILES
O.FC(F)(F)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
SFAIGHZDVQCLIO-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)