Documentos Principais
101826
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetylacetonate
97%
Sinônimo(s):
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione copper(II) derivative
About This Item
Fórmula linear:
Cu(C5H4F3O2)2
Número CAS:
Peso molecular:
369.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: copper
pf
198-199 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(O[Cu]O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5F3O2.Cu/c2*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h2*2,9H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*3-2-;
chave InChI
AVPIDDUYDBZFGY-OZWADYBTSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)