Documentos Principais
345083
Sigma-Aldrich
Copper bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99%
Sinônimo(s):
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione copper(II) derivative, Cu(TMHD)2
About This Item
Fórmula linear:
Cu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Número CAS:
Peso molecular:
430.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
solid
adequação da reação
core: copper
pf
198 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Cu/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
chave InChI
VCIKJQZFNVXWPF-ATMONBRVSA-L
Descrição geral
Atomic number of base material: 29 Copper
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.