Key Documents
335193
Sigma-Aldrich
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Cu(C5HF6O2)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
477.65 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder or chunks
solid
composição
Cu, 12.0-14.0% EDTA titration
Degree of hydration, ≤1
adequação da reação
core: copper
pf
130-134 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Cu.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
chave InChI
SREVICRJIZZXHD-SUXDNRKISA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Ville Saarimaa et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(25), 21730-21739 (2018-06-06)
Zinc carbonate and a mixed-phase zinc carbonate were precipitated selectively on hot dip galvanized steel in the presence of CO2 and water. The zinc carbonate was precipitated as a uniform layer with cubic superficial appearance, while the mixed-phase zinc carbonate