Documentos Principais
437093
Sigma-Aldrich
[Bis(trimethylsilyl)acetylene](hexafluoroacetylacetonato)copper(I)
Sinônimo(s):
[(η2-1,2-Ethynediyl)bis[trimethylsilane]](1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-O,O′) copper
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiC≡CSi(CH3)3·[CF3COCH=C(O-)CF3]Cu
Número CAS:
Peso molecular:
441.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
pf
51-54 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C.FC(F)(F)C(=O)\C=C(\O[Cu])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18Si2.C5H2F6O2.Cu/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-6H3;1,12H;/q;;+1/p-1/b;2-1+;
chave InChI
YESCMKQKTNVQCY-JITBQSAISA-M
Aplicação
Investigations of the structure and fluorescence of copper hexafluoropentanedionate alkyne clusters
Used in chemical vapor depositing of copper
Used in chemical vapor deposition of copper.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mrs Bulletin, 19, 41-41 (1994)
Materials Research Society Symposia Proceedings. Materials Research Society, 260, 629-629 (1992)
Journal of the Electrochemical Society, 140, 154-154 (1993)