156507
9,10-Phenanthrenequinone
≥99%
Sinônimo(s):
9,10-Phenanthrenedione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Impurezas
<0.1% anthraquinone
pf
209-212 °C (lit.)
λmax
420 nm
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
chave InChI
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770) , PTPRC(5788)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
473.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
245 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?