Documentos Principais
409049
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II)
97%
Sinônimo(s):
Dimethyl(cyclooctadiene)platinum, Pt(cod)(Me)2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18Pt
Número CAS:
Peso molecular:
333.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
103-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Pt]C.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2CH3.Pt/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;/b2-1-,8-7-;;;
chave InChI
ZABVBYGUHBRHFJ-PHFPKPIQSA-N
Descrição geral
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum (II) is a coordination compound in which platinum (Pt) is surrounded by two methyl (CH3) groups and one 1,5-cyclooctadiene (COD) group. It is often used as a precursor in the synthesis of platinum catalysts, which have a wide range of applications in different organic reactions.
Aplicação
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II) can be used as a platinum precursor in the preparation of:
  • Hydrophobic platinum catalyst in the presence of reducing agent (NaBH4).
  • Pt/Hβ catalysts for the selective isomerization of n-butane to isobutane.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)