Documentos Principais
401471
Sigma-Aldrich
Palladium(II) hexafluoroacetylacetonate
Sinônimo(s):
Pd(II) hexafluoroacetylacetonate
About This Item
Fórmula linear:
Pd(C5HF6O2)2
Número CAS:
Peso molecular:
520.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: palladium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Pd]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Pd/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h2*1,12H;/q;;+2/p-2/b2*2-1-;
chave InChI
OVIDFVVPPRGPGR-PAMPIZDHSA-L
Aplicação
Used in a redox transmetalation reaction to enhance CVD alloying technology for copper. Also used in the simultaneous etching of copper and deposition of palladium for applications in ultra large-scale integrated devices.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lin. W. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 5977-5977 (1996)