277762
(+)-Methyl D-lactate
98%, optical purity ee: 96% (GLC)
Sinônimo(s):
D-Lactic acid methyl ester, Methyl (R)-(+)-lactate
Ensaio
98%
forma
liquid
atividade óptica
[α]21/D +8.4°, neat
pureza óptica
ee: 96% (GLC)
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
pb
144-145 °C (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m1/s1
chave InChI
LPEKGGXMPWTOCB-GSVOUGTGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Neomethymycin, a macrolide which contains 12-membered macrolactone that is used as a potent biological agent.
- PM-toxin A.
It can also be used as a chiral pool along with D-(-)-tartaric acid in the stereoselective total synthesis of separacenes A and B via Trost-Rychnovsky alkyne rearrangement, Horner-Wadsworth-Emmons olefination as well as Corey-Bakshi-Shibata reaction.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?