Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.413
densidade
1.093 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3
chave InChI
LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?