908762
5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine
≥95%
Sinônimo(s):
5,5′-dCF3bpy
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
pf
129-130 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cnc(cc1)c2ncc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H6F6N2/c13-11(14,15)7-1-3-9(19-5-7)10-4-2-8(6-20-10)12(16,17)18/h1-6H
chave InChI
ZHMXQYAUGQASQM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)