LMDH-RO
Roche
L-Malate Dehydrogenase (L-MDH)
from pig heart (mitochondrial)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine heart (mitochondrial)
Nível de qualidade
Formulário
solution
suspension
atividade específica
~1200 units/mg protein (At 25 °C with oxaloacetate as the substrate.)
embalagem
pkg of 1 mL (10127248001 solution)
pkg of 1 mL (10127256001 suspension)
pkg of 5 mL (10127914001suspension)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white
pH ideal
7.4-7.5(reduction of oxaloacetate)
9.2-9.5(oxidation of malate)
solubilidade
water: miscible
adequação
suitable for Western blot
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
atividade externa
Fumarase <0.01%
GIDH 0.001%
GOT 0.001%
GPT 0.00185%
LDH <0.01%
NADH oxidase <0.001%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Porcine ... MDH2(397039)
Descrição geral
The L-malate dehydrogenase enzyme is a nuclear gene product that is synthesized with a 24-residue amino-terminal signal peptide. This peptide is proteolytically cleaved during the translocation of the enzyme to the mitochondrial matrix.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
forma física
Nota de preparo
– arsenate
– Mg2+
– Zn2+
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?