M2634
Malic Dehydrogenase from porcine heart
buffered aqueous glycerol solution, 600-1000 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
L-Malate: NAD+ oxidoreductase, MDH, Malate Dehydrogenase
About This Item
Produtos recomendados
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
600-1000 units/mg protein (biuret)
traços de cátion
NH4+: ≤10 μg/mg protein
atividade externa
Glutamic-Oxalacetic Transaminase ≤0.01%
Glutamic-Pyruvic Transaminase ≤0.01%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
The enzyme catalyzes the following reaction:Oxaloacetate + β-NADH → L-Malate + β-NAD
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Malic Dehydrogenase (EC 1.1.1.37)