M9004
Malic Dehydrogenase from bovine heart
ammonium sulfate suspension, 2000-4000 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinônimo(s):
L-Malate:NAD+ oxidoreductase, MDH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine heart
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
2000-4000 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
peso molecular
35 kDa
Impurezas
≤0.01% Glutamic-Oxalacetic Transaminase
≤0.01% Glutamic-Pyruvic Transaminase
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolos
Enzymatic Assay of Malic Dehydrogenase (EC 1.1.1.37)