M5257
Malic Dehydrogenase (oxalacetate-decarboxylating) from chicken liver
ammonium sulfate suspension, 10-30 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinônimo(s):
L-Malate:NADP+ oxidoreductase-(oxalacetate-decarboxylating), Malate Dehydrogenase (oxalacetate-decarboxylating), Malic Enzyme
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken liver
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
10-30 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions