MAK196
Malate Dehydrogenase Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Sinônimo(s):
MDH Activity Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
neurological disorders
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MDH1(4190) , MDH1B(130752) , MDH2(4191)
mouse ... MDH1(17449) , MDH1B(76668) , MDH2(17448)
rat ... MDH1(24551) , MDH1B(316444) , MDH2(81829)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Princípio
Somente componentes do kit
- MDH Assay Buffer
- MDH Substrate
- MDH Enzyme Mix
- MDH Developer
- NADH Standard
- MDH Positive Control
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)