F2252
L-(−)-Fucose
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
6-Deoxy-L-galactose
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
powder
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
150-153 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
chave InChI
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as the non-haptenic sugar in lectin bead-binding assay to study its effects on the binding of immobilized lectins like peanut agglutinin (PNA) and Dolichos biflorus agglutinin (DBA)
- as an internal standard to dilute the enzymatic hydrolysates for analytical methods
- in the synthesis of fucosyl thioglycoside
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?