F8150
D-(+)-Fucose
≥97% (GC)
Sinônimo(s):
6-Deoxy-D-galactose, Rhodeose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (GC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D 74 to 76 °, c = 4% (w/v) in water
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
144-145 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m1/s1
chave InChI
PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?