Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m0/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DHVFOXMCSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3