Documentos Principais
96629
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-OMe hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Nε-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3OCONH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
296.79
Beilstein:
5173577
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
NANRHOPPXCBHGI-FVGYRXGTSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4