Documentos Principais
73031
Sigma-Aldrich
Boc-Dap(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nβ-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Boc-3-(Fmoc-amino)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H26N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
426.46
Beilstein:
4771385
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H26N2O6/c1-23(2,3)31-22(29)25-19(20(26)27)12-24-21(28)30-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t19-/m0/s1
chave InChI
MVWPBNQGEGBGRF-IBGZPJMESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)