Documentos Principais
8.51039
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atoms)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atoms), Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid · DCHA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO6 · xC12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
263.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Pegylations
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
chave InChI
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
Ligação
Replaces: 01-63-0205
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 262.1 - 264.1
Purity (TLC(011A)): ≥ 99 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3