Documentos Principais
8.52026
Sigma-Aldrich
Fmoc-Sta-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Sta-OH, N-Fmoc-L-statine,N-Fmoc-(3S,4S)-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H27NO5
Número CAS:
Peso molecular:
397.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
92-94 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]([C@@H](O)CC(=O)O)CC(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(2)11-20(21(25)12-22(26)27)24-23(28)29-13-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h3-10,14,19-21,25H,11-13H2,1-2H3,(H,24,28)(H,26,27)/t20-,21-/m0/s1
chave InChI
JGUYYODGVQXZAY-SFTDATJTSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of statine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-1053
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2