8.52024
FMOC-ß-ALA-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
FMOC-ß-ALA-OH, N-β-Fmoc-β-alanine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
143-147 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C18H17NO4/c20-17(21)9-10-19-18(22)23-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,22)(H,20,21)/p-1
chave InChI
LINBWYYLPWJQHE-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3