Key Documents
8.52056
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(Me)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Tyr(Me)-OH, N-α-Fmoc-O-methyl-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H23NO5
Número CAS:
Peso molecular:
417.45
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥93.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C25H23NO5/c1-30-17-12-10-16(11-13-17)14-23(24(27)28)26-25(29)31-15-22-20-8-4-2-6-18(20)19-7-3-5-9-21(19)22/h2-13,22-23H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
chave InChI
JYQODLWFOPCSCS-QHCPKHFHSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of O-methyl-tyrosine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-1118
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2