CLS3896
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
V-bottom clear
polystyrene
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid: no
skirt
fabricante/nome comercial
Corning 3896
embalagem
pkg of Individually wrapped
tamanho
96 wells
volume do poço
380 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
non-treated surface
Características e benefícios
- Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
- Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
- V Bottom is best suited for retrieving with least dead volume.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)