Documentos Principais
AXYP96450VCS
V-bottom assay plate
size 96 wells, V-bottom clear polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Sinônimo(s):
V-Bottom Plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais:
V-bottom clear polypropylene wells
clear plate
volume máximo:
500 μL
tamanho:
96 wells
volume de trabalho:
450 μL
Materiais
V-bottom clear polypropylene wells
clear plate
esterilidade
sterile
Características
lid: no
skirt
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-96-450V-C-S
Corning
embalagem
pkg of 10x5plates/cs
volume máximo
500 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
450 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Axygen® V-bottom assay plates are manufactured using chemically resistant polypropylene.
  • The plates can withstand temperatures down to -80°C.
  • Ideal for sample collection, in vitro growth chambers, and long-term storage.
  • The ultra-flat surface of the plates can be sealed using heat sealing film for sample protection.
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)