Documentos Principais
AXYP96450VC
V-bottom assay plate
size 96 wells, maximum volume 500 μL, V-bottom clear polypropylene wells, pkg of 10x5plates/cs
Sinônimo(s):
V-bottom well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
V-bottom clear polypropylene wells
clear plate
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-96-450V-C
Corning
embalagem
pkg of 10x5plates/cs
volume máximo
500 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
450 μL
adequação
suitable for PCR
tipo de ligação
non-treated surface
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)