M8185
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, V-bottom clear wells
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
V-bottom clear wells
clear polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 651201
volume máximo
340 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
335 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)