M0186
Greiner 96 well plates, polypropylene
1.2 mL, round bottom clear polypropylene wells
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless polypropylene
round bottom clear polypropylene wells
esterilidade
non-sterile (5 per bag)
Características
lid: no
embalagem
case of 50
fabricante/nome comercial
Greiner 780215
volume máximo
1.22 mL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
1.2 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)