Documentos Principais
MSMLS
Sigma-Aldrich
Biblioteca de metabólitos para espectrometria de massa
Supplied by IROA Technologies
Sinônimo(s):
Biblioteca de metabólitos, Biblioteca de padrões de metabólitos para espectrometria de massa, Biblioteca metabólica, MSMLS
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
embalagem
pkg of 7 plates
fabricante/nome comercial
IROA Technologies
tamanho da placa
96 wells
adequação
suitable for mass spectrometry
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
microbiology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Os compostos da MSMLS são fornecidos na quantidade conveniente de 5 μg por poço, o que é suficiente para múltiplas injeções. Esses composto têm alta pureza (>95%) e são fornecidos em um formato econômico e pronto para uso. Os compostos estão dispostos em 7 estantes de polipropileno. Os elementos de descrição dos metabólitos incluídos com o produto incluem: Nome, CID parental, fórmula molecular, peso molecular, CAS, ChEBI, HMDB ID, Composto PubChem e ID da substância.
A MSMLS (Biblioteca de Metabólitos para Espectrometria de Massa) é uma coleção de moléculas bioquímicas pequenas de alta qualidade usadas para aplicações de metabolômica usando espectrometria de massa e oferece uma representação abrangente do metabolismo primário.
Aplicação
A Biblioteca de metabólitos para espectrometria de massa é usada mais comumente para fornecer tempos de retenção e espectros dos principais compostos metabólicos, ajudar a otimizar os protocolos de espectrometria de massa analítica, além de qualificar e quantificar a sensibilidade e o limite de detecção da espectrometria de massa.
Características e benefícios
Mais de 600 metabólitos únicos de moléculas pequenas organizados em um formato de 96 poços. Para ver uma lista completa dos compostos na biblioteca para lotes recentes, baixe os mapas das placas abaixo:
  • MSMLS-LOT-230-23
  • MSMLS-LOT-230-16
  • MSMLS-LOT-230-13
    O mapa completo da placa com nome, CID principal, fórmula molecular, peso molecular, CAS, ChEBI, HMDB ID, composto PubChem e ID da substância é fornecido com o download do software.
    Amplo espectro de metabólitos, principais metabólitos primários e intermediários que abrangem as principais vias metabólicas, incluindo as seguintes classes de compostos:
  • Ácidos carboxílicos, aminoácidos
  • Aminas biogênicas, poliaminas
  • Nucleotídeos, coenzimas e vitaminas
  • Mono e dissacarídeos
  • Ácidos graxos, lipídios, esteroides e hormônios
Adequação
Adequado para fluxos de trabalho manuais e automatizados.
Nota de preparo
Os compostos da MSMLS são fornecidos na quantidade conveniente de 5 μg por poço, o que é suficiente para múltiplas injeções. Os compostos podem ser utilizados como padrão e injetados individualmente, ou pode-se utilizar uma estratégia de agrupar compostos por fila para permitir que sejam analisadas diversas misturas por injeção. Para mais informações sobre a MSMLS e notas de solubilização e preparo, consulte a folha de informações do produto no topo da página.
Outras notas
Para baixar o pacote de software, clique aqui – software MLSDiscovery.
Para assistir ao vídeo do MLSDiscovery, acesse: MLSDiscovery Tutorial Video.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Produtos recomendados
Um novo kit de biblioteca de metabólitos que vai incluir mais de 500 metabólitos únicos de molécula pequena, com mais de 1 mg de cada metabólito. Esta biblioteca de padrões é mais utilizada para qualificação e quantificação de metabólitos em MS e NMR, ensaios de função celular e triagem fenotípica. Clique aqui para obter mais informações.
Informações legais
MSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Blood, Immune system, Respiratory system, Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Víctor González-Ruiz et al.
Metabolites, 9(4) (2019-04-27)
Toxicology studies can take advantage of omics approaches to better understand the phenomena underlying the phenotypic alterations induced by different types of exposure to certain toxicants. Nevertheless, in order to analyse the data generated from multifactorial omics studies, dedicated data
Julian Pezzatti et al.
Journal of chromatography. A, 1592, 47-54 (2019-01-28)
Since the ultimate goal of untargeted metabolomics is the analysis of the broadest possible range of metabolites, some new metrics have to be used by researchers to evaluate and select different analytical strategies when multi-platform analyses are considered. In this
Fernando Vargas et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(10), e8725-e8725 (2020-01-14)
A major hurdle in identifying chemicals in mass spectrometry experiments is the availability of tandem mass spectrometry (MS/MS) reference spectra in public databases. Currently, scientists purchase databases or use public databases such as Global Natural Products Social Molecular Networking (GNPS).
Tobias Depke et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1071, 19-28 (2017-06-24)
Pseudomonas aeruginosa is an important opportunistic pathogen that produces a large arsenal of small molecule virulence factors and quorum sensing signal molecules. The annotation of these secondary metabolites in untargeted, mass spectrometry-based metabolomics is difficult, as many of them cannot
Víctor González-Ruiz et al.
Journal of chromatography. A, 1527, 53-60 (2017-11-07)
This work introduces a strategy for decomposing variable contributions within the data obtained from structured metabolomic studies. This approach was applied in the context of an in vitro human neural model to investigate biochemical changes related to neuroinflammation. Neural cells
Protocolos
MSMLS™ (Mass Spectrometry Metabolite Library of Standards) is a collection of high quality small biochemical molecules that span a broad range of primary metabolism. These are high purity (>95%) compounds supplied in an economical, ready-to-use format.
Conteúdo relacionado
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.