MSMLS01
MSMLS™ Plate 1 (Water Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Sinônimo(s):
MSMLS, Mass Spectrometry Metabolite Libarary of Standards, Metabolic Library, Metabolite Library
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
embalagem
pkg of 1 plates
fabricante/nome comercial
IROA Technologies
tamanho da placa
96 wells
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
The complete plate map with name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound, and Substance ID are provided with the software download.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono- and disaccharides
- Fatty acids, lipids, steroids and hormones
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
34 °C
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.