M9060
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, flat bottom clear polypropylene wells, non-sterile
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless polypropylene
flat bottom clear polypropylene wells
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 655201
volume máximo
392 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
370 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)