Z643130
Greiner 96 well plates, polypropylene
size 96 wells, suitable for ABI, skirt (Half skirted)
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless polypropylene
conical bottom natural wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (Half skirted)
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 652290
volume máximo
200 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
200 μL
cor
clear
tipo de ligação
non-treated surface