Documentos Principais
M2936
Sigma-Aldrich
Greiner 96 well plates, polystyrene
non-sterile
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Materiais:
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
volume máximo:
382 μL
tamanho:
96 wells
volume de trabalho:
340 μL
esterilidade:
non-sterile
tipo de ligação:
non-treated surface
Características:
lid: no
skirt (F-bottom)
Materiais
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
case of 100
pkg of (packs of 5)
fabricante/nome comercial
Greiner 655101
volume máximo
382 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
340 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL.
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse/RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
Outras notas
96 well flat (F) solid bottom; no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Adequação
Standard plate. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)