Z688665
Nunc® MicroWell™ 96 well polystyrene plates
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical clear wells
polystyrene
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
pinchbar; high flange design
embalagem
case of 180
fabricante/nome comercial
Nunc 249570
placa C × L
128 mm × 86 mm
tamanho
96 well
capacidade do poço
300 μL
volume máximo do poço
300 μm
volume de trabalho do poço
150 μL
cor
clear
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
- Standard MicroWell™ Plate format
- High flange design facilitates automated handling of plates of standard 96 well format
- Raised well rims help prevent cross contamination and evaporation
- Standard multiwell plate format
- Excellent optical quality
- Lids are not supplied with this product
Aplicação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)